Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fournisseur: Molekula
M47873272
MOLEM47873272EA 0 EUR InStock
MOLEM47873272
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂S
Numéro MDL: MFCD01075674
Numéro CAS: 98437-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité