(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Fournisseur: Molekula
M47923583
MOLEM47923583EA 0 EUR InStock
MOLEM47923583
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00001911
Numéro CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité