Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylthiophène

Fournisseur: Molekula

M48039150
MOLEM48039150EA 0 EUR InStock
MOLEM48039150
2-Éthylthiophène
2-Éthylthiophène


Formule: C₆H₈S
Point d'ébullition: ∼132 °C (1013 hPa)
Densité: 0.992 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005461
Numéro CAS: 872-55-9
EINECS: 212-830-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité