Acide 3-aminosalicylíque
Fournisseur: Molekula
Attention
M48232146
MOLEM48232146EA 0 EUR InStock
MOLEM48232146
Acide 3-aminosalicylíque
3-Aminosalicylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010299
Numéro CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité