Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Aminoquinoléine

Fournisseur: Molekula
Attention

M48335176
MOLEM48335176EA 0 EUR InStock
MOLEM48335176
6-Aminoquinoléine
6-Aminoquinoline


Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006803
Numéro CAS: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité