4-Bromorésorcinol
Fournisseur: Molekula
M48786774
MOLEM48786774EA 0 EUR InStock
MOLEM48786774
4-Bromorésorcinol
4-Bromorésorcinol
Formule: C₆H₅BrO₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00002272
Numéro CAS: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité