Bis(4-hydroxyphényl)sulfone
Fournisseur: Molekula
M48860052
MOLEM48860052EA 0 EUR InStock
MOLEM48860052
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone
Formule: C₁₂H₁₀O₄S
Numéro MDL: MFCD00002350
Numéro CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité