4-Acétylbenzonitrile
Fournisseur: Molekula
M48915614
MOLEM48915614EA 0 EUR InStock
MOLEM48915614
4-Acétylbenzonitrile
4-Acétylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 110…112 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 57…58 °C
Numéro MDL: MFCD00001825
Numéro CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité