(±)-Linalol
Fournisseur: Molekula
Attention
M48920082
MOLEM48920082EA 0 EUR InStock
MOLEM48920082
(±)-Linalol
(±)-Linalol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008906
Numéro CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité