Indole-6-carboxylate de méthyle
Fournisseur: Molekula
M49212138
MOLEM49212138EA 0 EUR InStock
MOLEM49212138
Indole-6-carboxylate de méthyle
Indole-6-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00211063
Numéro CAS: 50820-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité