Lithium hydroxyde monohydraté
Fournisseur: Molekula
Danger
M49289225
MOLEM49289225EA 0 EUR InStock
MOLEM49289225
Lithium hydroxyde monohydraté
Lithium hydroxyde monohydraté
Formule: LiOH·1H₂O
Point d'ébullition: 920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 462 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149772
Numéro CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
ONU: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité