Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de bis(tributyletain)

Fournisseur: Molekula
Danger

M49409483
MOLEM49409483EA 0 EUR InStock
MOLEM49409483
Oxyde de bis(tributyletain)
Oxyde de bis(tributyletain)


Formule: C₂₄H₅₄OSn₂
Point d'ébullition: 475 °C (1013 hPa)
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009418
Numéro CAS: 56-35-9
EINECS: 200-268-0
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité