3-Bromofuranne
Fournisseur: Molekula
M49593138
MOLEM49593138EA 0 EUR InStock
MOLEM49593138
3-Bromofuranne
3-Bromofuranne
Formule: C₄H₃BrO
Point d'ébullition: 103 °C (1013 hPa)
Densité: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00005347
Numéro CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité