Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Vinylpyridine

Fournisseur: Molekula

M49800010
MOLEM49800010EA 0 EUR InStock
MOLEM49800010
4-Vinylpyridine
4-Vinylpyridine


Formule: C₇H₇N
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006447
Numéro CAS: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
ONU: 3073
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité