3-Phénylpyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
M50275157
MOLEM50275157EA 0 EUR InStock
MOLEM50275157
3-Phénylpyridine
3-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 273…274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006380
Numéro CAS: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité