Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Triméthylsilyl)imidazole

Fournisseur: Molekula

M50500594
MOLEM50500594EA 0 EUR InStock
MOLEM50500594
1-(Triméthylsilyl)imidazole
1-(Triméthylsilyl)imidazole


Formule: C₆H₁₂N₂Si
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00005280
Numéro CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité