3-Chloro-5-fluoroaniline
Fournisseur: Molekula
M50661002
MOLEM50661002EA 0 EUR InStock
MOLEM50661002
3-Chloro-5-fluoroaniline
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407962
Numéro CAS: 4863-91-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité