Acide 2,4-diméthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
M50694477
MOLEM50694477EA 0 EUR InStock
MOLEM50694477
Acide 2,4-diméthoxybenzoïque
Acide 2,4-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002434
Numéro CAS: 91-52-1
EINECS: 202-074-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité