Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,5-diméthoxybenzoïque

Fournisseur: Molekula
Attention

M50778830
MOLEM50778830EA 0 EUR InStock
MOLEM50778830
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque


Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00002436
Numéro CAS: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité