Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromobenzène

Fournisseur: Molekula

M50788561
MOLEM50788561EA 0 EUR InStock
MOLEM50788561
1,2-Dibromobenzène
1,2-Dibromobenzène


Formule: C₆H₄Br₂
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Densité: 1.956 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000057
Numéro CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité