Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlone

Fournisseur: Molekula
Attention

M50997691
MOLEM50997691EA 0 EUR InStock
MOLEM50997691
Dichlone
Dichlone


Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00001677
Numéro CAS: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité