n-Heptadécane
Fournisseur: Molekula
Danger
M51083103
MOLEM51083103EA 0 EUR InStock
MOLEM51083103
n-Heptadécane
n-Heptadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Point d'ébullition: 302.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21.2 °C
Densité: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009002
Numéro CAS: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité