2-Mercaptobenzoxazole
Fournisseur: Molekula
M51321929
MOLEM51321929EA 0 EUR InStock
MOLEM51321929
2-Mercaptobenzoxazole
2-Mercaptobenzoxazole
Formule: C₇H₅NOS
Numéro MDL: MFCD00005769
Numéro CAS: 2382-96-9
EINECS: 219-191-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité