Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,4-Dichloro-2-butène

Fournisseur: Molekula

M51671550
MOLEM51671550EA 0 EUR InStock
MOLEM51671550
trans-1,4-Dichloro-2-butène
trans-1,4-Dichloro-2-butène


Formule: C₄H₆Cl₂
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1.1873 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 110-57-6
EINECS: 203-779-7
ONU: 3390
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité