6-Chlorooxindole
Fournisseur: Molekula
M51694620
MOLEM51694620EA 0 EUR InStock
MOLEM51694620
6-Chlorooxindole
6-Chlorooxindole
Formule: C₈H₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00209962
Numéro CAS: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité