5-Fluoroindole
Fournisseur: Molekula
Attention
M51747925
MOLEM51747925EA 0 EUR InStock
MOLEM51747925
5-Fluoroindole
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Point d'ébullition: 85 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005671
Numéro CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité