DL-Tryptophane
Fournisseur: Molekula
M52045958
MOLEM52045958EA 0 EUR InStock
MOLEM52045958
DL-Tryptophane
DL-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 289…290 °C
Densité: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064339
Numéro CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité