Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle
Fournisseur: Molekula
M52111404
MOLEM52111404EA 0 EUR InStock
MOLEM52111404
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 143 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.268 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041480
Numéro CAS: 16712-69-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité