2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
M52180013
MOLEM52180013EA 0 EUR InStock
MOLEM52180013
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084939
Numéro CAS: 1813-33-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité