2-Amino-6-chloropurine
Fournisseur: Molekula
M52216629
MOLEM52216629EA 0 EUR InStock
MOLEM52216629
2-Amino-6-chloropurine
2-Amino-6-chloropurine
Formule: C₅H₄ClN₅
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00075252
Numéro CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité