Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Difluorophénol

Fournisseur: Molekula

M52407368
MOLEM52407368EA 0 EUR InStock
MOLEM52407368
2,4-Difluorophénol
2,4-Difluorophénol


Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009715
Numéro CAS: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité