Diosmin
Fournisseur: Molekula
M52585382
MOLEM52585382EA 0 EUR InStock
MOLEM52585382
Diosmin
Diosmin
Formule: C₂₈H₃₂O₁₅
MW: 608,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009772
Numéro CAS: 520-27-4
EINECS: 208-289-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité