2-Bromothiophénol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
M52992637
MOLEM52992637EA 0 EUR InStock
MOLEM52992637
2-Bromothiophénol
2-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (1013 hPa)
Densité: 1.604 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004827
Numéro CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité