4-Bromobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
M53227275
MOLEM53227275EA 0 EUR InStock
MOLEM53227275
4-Bromobenzylamine hydrochloride
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012860
Numéro CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité