Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Fournisseur: Molekula
Danger
M53304842
MOLEM53304842EA 0 EUR InStock
MOLEM53304842
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Formule: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149192
Numéro CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
ONU: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité