Acide indole-7-carboxylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1H-Indole-7-carboxylic acid
M53645945
MOLEM53645945EA 0 EUR InStock
MOLEM53645945
Acide indole-7-carboxylique
Acide indole-7-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210442
Numéro CAS: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité