6-Bromo-2-naphtol
Fournisseur: Molekula
M54071591
MOLEM54071591EA 0 EUR InStock
MOLEM54071591
6-Bromo-2-naphtol
6-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
Point d'ébullition: 200…205 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 128 °C
Numéro MDL: MFCD00004081
Numéro CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité