4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
M54140413
MOLEM54140413EA 0 EUR InStock
MOLEM54140413
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792672
Numéro CAS: 59016-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité