N-Hydroxyphtalimide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
M54285798
MOLEM54285798EA 0 EUR InStock
MOLEM54285798
N-Hydroxyphtalimide
N-Hydroxyphtalimide
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 230…233 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005891
Numéro CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité