2-Nitrobenzyle chlorure
Fournisseur: Molekula
Attention
M54328479
MOLEM54328479EA 0 EUR InStock
MOLEM54328479
2-Nitrobenzyle chlorure
2-Nitrobenzyle chlorure
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 1.5557 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007185
Numéro CAS: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité