Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitro-o-crésol

Fournisseur: Molekula

M54449852
MOLEM54449852EA 0 EUR InStock
MOLEM54449852
3-Nitro-o-crésol
3-Nitro-o-crésol


Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 149…152 °C
Numéro MDL: MFCD00007241
Numéro CAS: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité