5-Nitroisophtalate de diméthyle
Fournisseur: Molekula
M54542162
MOLEM54542162EA 0 EUR InStock
MOLEM54542162
5-Nitroisophtalate de diméthyle
5-Nitroisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₉NO₆
Numéro MDL: MFCD00008429
Numéro CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité