1-Bromo-4-fluorobenzène
Fournisseur: Molekula
M54709515
MOLEM54709515EA 0 EUR InStock
MOLEM54709515
1-Bromo-4-fluorobenzène
1-Bromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.4946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000342
Numéro CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité