Bromure d'acétylcholine
Fournisseur: Molekula
M54740269
MOLEM54740269EA 0 EUR InStock
MOLEM54740269
Bromure d'acétylcholine
Bromure d'acétylcholine
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Br
Point de fusion: 142…145 °C
Densité: 1.467 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011814
Numéro CAS: 66-23-9
EINECS: 200-622-4
Merck Index: 13,00088
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité