4-Bromo-1-butène
Fournisseur: Molekula
M54798877
MOLEM54798877EA 0 EUR InStock
MOLEM54798877
4-Bromo-1-butène
4-Bromo-1-butène
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000258
Numéro CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité