Dibenzyle diséléniure
Fournisseur: Molekula
Danger
M54807763
MOLEM54807763EA 0 EUR InStock
MOLEM54807763
Dibenzyle diséléniure
Dibenzyle diséléniure
Formule: C₁₄H₁₄Se₂
Point de fusion: 91…94 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004767
Numéro CAS: 1482-82-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité