3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M54855298
MOLEM54855298EA 0 EUR InStock
MOLEM54855298
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153216
Numéro CAS: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité