Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Fournisseur: Molekula
Attention
M55267000
MOLEM55267000EA 0 EUR InStock
MOLEM55267000
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…131 °C
Numéro MDL: MFCD00004393
Numéro CAS: 779-89-5
EINECS: 212-301-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité