5-Nitroindazole
Fournisseur: Molekula
M55320728
MOLEM55320728EA 0 EUR InStock
MOLEM55320728
5-Nitroindazole
5-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 210…212 °C
Numéro MDL: MFCD00005693
Numéro CAS: 5401-94-5
EINECS: 226-451-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité