Chlorure de diéthylammonium
Fournisseur: Molekula
M55321156
MOLEM55321156EA 0 EUR InStock
MOLEM55321156
Chlorure de diéthylammonium
Chlorure de diéthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClN
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…225 °C
Densité: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Numéro MDL: MFCD00012499
Numéro CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité